Learn More
Solution de silicate de sodium, qualité réactif, Honeywell™
Code produit 15664090 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
3 L
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1L
25mL
3L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15664090 1 L Flacon poly 1L
15618370 25 mL Flacon poly 25mL
15674090 3 L Flacon poly 3L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15664090 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 3384431L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 1344-09-8
Formule moléculaire H10Na2O8Si
Poids moléculaire (g/mol) 212.14
Numéro MDL MFCD00003492
Clé InChI ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
CID PubChem 23266
ChEBI CHEBI:60720
Nom IUPAC disodium ; dioxido(oxo)silane
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium silicate solution
Quantité 1 L
Formule linéaire Na2O(SiO2)x · xH2O
Numéro UN UN3266
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.39g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.