Learn More
Silicate de sodium, technique, solution, d = 1,5, Fisher Chemical™
Code produit 10292052 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
2.5 l
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10292052 25 L Récipient en plastique 25L
10060470 2.5 l Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10292052 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/6340/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Silicate de sodium, technique, solution, d = 1,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1344-09-8
Formule moléculaire H10Na2O8Si
Poids moléculaire (g/mol) 212.14
Numéro MDL MFCD00003492
Clé InChI ADPGKKZKGXANON-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium metasilicate, sodium silicate, waterglass, water glass, sodium siliconate, sodium polysilicate, sodium sesquisilicate, sodium silicate glass, sodium silicate solution, sodium water glass
CID PubChem 23266
ChEBI CHEBI:60720
Nom IUPAC disodium ; dioxido(oxo)silane
SMILES O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 100.6°C
Point de fusion -3°C
Couleur Incolore
pH 11.2
Forme physique Liquide
Quantité 25 L
Conditionnement Récipient en plastique
Densité Vapor Density: 0.7
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium silicate, solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.