Learn More
Étalon de sodium dans l'huile de base 75, 1000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Code produit. 11470299 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
Code produit. Quantité unitSize
11470299 50 g 50g
1 options
Code produit. 11470299
Marque: SPEX Certiprep ORGNA82Z
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Na1000 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Oil Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7440-23-5, 8042-47-5
Certificat d’analyse With Certificate of Analysis.
% min. CAS 0.5, 99.5
Concentration or Composition Notes 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.5, 99.5
Formule moléculaire Na
Numéro MDL MFCD00085307
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Clé InChI KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Type Certified Reference Material
SMILES [Na]
Nom IUPAC sodium
Solvent or Matrix Base Oil 20
Industry Type Petrochemical Testing
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
CID PubChem 5360545
Quantité 50 g
ChEBI CHEBI:26708
Qualité Huile / plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrice Concentration Réf.
Huile de base  1 000 μg/g ORG-NA8-2Z
Huile de base 5 000 μg/g ORG-NA8-4Z
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire