Learn More
Norme de sodium : Na à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 17958519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17958519 100 mL 100mL
17939299 250 mL 250mL
17918539 500 mL 500mL
17918159 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17958519 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGPNAN100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de sodium : Na à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nom chimique ou matériau Sodium
CAS 7440-23-5
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Na
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Natrium, Sodio, Sodium metal
Formule InChI InChI=1S/Na
SMILES [Na]
Nom IUPAC sodium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 22.99
Quantité 100 mL
Poids de la formule 22,9898 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.