Learn More
Stéarate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394597 1 kg 1kg
11480231 250 g 250g
11384597 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039648.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 822-16-2 | C18H35NaO2 | 306.466 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 822-16-2
Formule moléculaire C18H35NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 306.466
Numéro MDL MFCD00036404
Clé InChI RYYKJJJTJZKILX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium stearate, sodium octadecanoate, octadecanoic acid, sodium salt, stearates, stearic acid, sodium salt, prodhygine, flexichem b, stearic acid sodium salt, bonderlube 235, unii-qu7e2xa9tg
CID PubChem 2724691
Nom IUPAC Sodium ; octadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium stearate
Quantité 1 kg
Merck Index 14,8678
Informations sur la solubilité Slowly soluble in cold water.
Poids de la formule 306.46
Forme physique Poudre