Learn More
Succinate de sodium hexahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7051788
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Code produit. 11374977
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041983.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 6106-21-4 | C4H16Na2O10 | 270.142 g/mol
Sodium succinate hexahydrate is used as a tricarboxylic acid cycle (Krebs cycle) supplement in cell culture applications. It is also used as a flavoring agent for food and beverages. It serves as an intermediate for dyes, perfumes, lacquers, photographic chemicals, alkyd resins, plasticizer, metal treatment chemical, vehicle water cooling systems and coatings. Further, it is used to study x-ray crystallography, protein structural analysis, proteomics and optimization reagents. It is utilized to determine the calorimetric and diffractometric evidence for the sequential crystallization of buffer components.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6106-21-4
Formule moléculaire C4H16Na2O10
Poids moléculaire (g/mol) 270.142
Numéro MDL MFCD00149117
Clé InChI ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium succinate hexahydrate, sodium succinate hexahydrate, unii-u16qod6c4e, butanedioic acid, disodium salt, hexahydrate, disodium butanedioate hexahydrate, u16qod6c4e, disodium hexahydrate succinate, sodium succinate dibasic hexahydrate, butanedioic acid disodium salt, succinic acid disodium salt hexahydrate
CID PubChem 3083938
ChEBI CHEBI:63686
Nom IUPAC Disodium ; butanedioate ; hexahydrate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Succinate Hexahydrate
Point de fusion 120°C to 6H2O
Formule linéaire NaO2CCH2CH2CO2Na·6H2O
Quantité 250 g
Beilstein 3921044
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,8679
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 270.14 (162.05 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium succinate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium succinate hexahydrate