Learn More
Sulfate de sodium, 99+ %, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647961 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647961 1 kg Flacon en plastique 1kg
10135553 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
11954231 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10647961 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424410010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.15€
    40.65€ / 1kg
    Économisez 7.50€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition >1700,0°C
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884,0°C
Couleur Blanc
pH 5,2 à 9,2 (5 % de solution à 25°C)
Forme physique Poudre cristalline granulaire
Quantité 1 kg
Perte par calcination 0.5% max.
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Informations sur la décomposition Decomposition Information: >890°C
Formule linéaire Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Informations sur la solubilité Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS