Learn More
Sulfate de sodium, 99+ %, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11954231 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11954231 10 kg Récipient en plastique 10kg
10647961 1 kg Flacon en plastique 1kg
10135553 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11954231 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424410100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    317.00€ / 10kg
    Économisez 21.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition >1700.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884.0°C
Couleur Blanc
pH 5.2 to 9.2 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Poudre cristalline granulaire
Quantité 10 kg
Perte par calcination 0.5% max.
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Informations sur la décomposition Decomposition Information: >890°C
Formule linéaire Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Informations sur la solubilité Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS