Learn More
Sulfate de sodium, + de 99 %, pour analyse, poudre, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10441261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10441261 500 g Flacon en plastique 500g
10702934 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
15149243 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10441261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218755000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.30€
    24.65€ / 500g
    Économisez 4.65€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sulfate de sodium, sulfate disodique, gâteau de sel, thénardite, sulfate de sodium anhydre, sulfate de sodium, anhydre, acide sulfurique, sel disodique, sulfate de sodium 2:1, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI : 32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition > 1700.0°C
Nom chimique ou matériau sulfate de sodium
Point de fusion 884.0°C
Note relative au nom 99 %, p.a.
Couleur Blanc
pH 5 à 8 (sol. 5 % à 20°C)
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 500 g
Perte par calcination 0.5 % max. (800°C)
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage + de 99 %
Informations sur la décomposition Informations sur la décomposition : > 890°C
Densité 2.68
Formule linéaire Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 185 g/L. Autres solubilités : soluble dans le glycérol et l’iodure d’hydrogène, insoluble dans l’alcool
Nom IUPAC disodium sulfate
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique