Learn More
Sulfate de sodium, 99 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10168282 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25g
25kg
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10168282 25 kg Tambour en fibre 25kg
10388090 25 g Flacon en verre 25g
10032580 1 kg Flacon en plastique 1kg
10032590 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10493372 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10168282 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 196640251
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition >1700.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min
Formule linéaire Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Informations sur la solubilité Solubility in water: 185g/L. Other solubilities: soluble in glycerol and hydrogen iodide, insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Conditionnement Tambour en fibre
Densité 2.68