Learn More
Sulfate de sodium, réactif ACS, granulaire anhydre, Honeywell Fluka™
Code produit 15652450
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Conditionnement:
12kg
1kg
2.50kg
4 pièces
500g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15652450 500 g 500g
15622450 1 kg 1kg
15632450 2.5 kg 2.50kg
15662450 5 kg 5kg
15642450 4 x 2.5 kg 4 pièces
15612450 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15652450 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 239313500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Réactif ACS, anhydre, granulaire, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfate
Forme physique Granules
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Densité 2.68g/mL at 25°C