Learn More
Sulfate de sodium, réactif ACS, poudre anhydre, Solstice
Code produit 15662390
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Conditionnement:
12kg
1kg
2.50kg
25g
500g
5kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15662390 500 g 500g
15652390 25 g 25g
15632390 1 kg 1kg
15642390 2.5 kg 2.50kg
15672390 5 kg 5kg
15622390 12 kg 12kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15662390 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 238597500G
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Réactif ACS, anhydre, poudre, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfate
Forme physique Poudre anhydre
Quantité 500 g
Densité 2,68g/mL à 25 °C
Formule linéaire Na2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 142,04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Réactif ACS