Learn More
Melford Sulfate de sodium anhydre
Description
Fin forme granulaire blanche.
Forme granuleuse blanche fine. Conserver à température ambiante.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Sulfate, Anhydrous |
| CAS | 7757-82-6 |
| Quantité | 5 kg |
| Formule moléculaire | Na2SO4 |
| Qualité | ACS |