Learn More
Sulfate de sodium, anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11408727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
5000g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11408727 5000 g 5000g
11498717 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11408727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19890.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    87.65€ / 5000g
    Économisez 13.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7757-82-6 ∣ Na2O4S ∣ 142.04 g/mol
Le sulfate de sodium anhydre est principalement utilisé pour sécher les solvants non aqueux en éliminant les traces d‘eau. Il est utilisé comme agent de finissage pour le verre fondu, l‘agent de mise à niveau dans le traitement des textiles et le remplisseur dans les détergents. Il est également utilisé dans le procédé Kraft pour la pulsation du papier, le dégivrage des fenêtres, la fabrication de l‘amidon, du verre et du savon.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de sodium anhydre est principalement utilisé pour sécher les solvants non aqueux en éliminant les traces d‘eau.Il est utilisé comme agent de finissage pour le verre fondu, l‘agent de mise à niveau dans le traitement des textiles et le remplisseur dans les détergents.Il est également utilisé dans le procédé Kraft pour le broyage de papier, le dégivrage des fenêtres, la fabrication de l’amidon, du verre et du savon.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le glycérol et l’iodure d’hydrogène.Insoluble dans l’éthanol et de nombreux solvants organiques.
Remarques
Le sulfate de sodium anhydre est hygroscopique par nature et absorbe l’humidité qui se transforme en forme hydratée.La forme hydratée sur le chauffage est convertie en forme anhydre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884°C
Note relative au nom anhydrous
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 5000 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.484
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.68
Formule linéaire Na2SO4
Merck Index 14,8680
Informations sur la solubilité Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Ungraded