Learn More
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10746292 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10746292 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10746292 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/6650/60
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 884 °C
CAS 7757-82-6
Couleur Blanc
pH 5 à 8
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire Na2O4S
Numéro MDL MFCD00003504
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Poids de la formule 142,04g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique