Learn More
Sulfate de sodium anhydre, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10204070 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
3 kg
5 kg
Conditionnement:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10204070 5 kg 5kg
10204690 500 g 500g
10635892 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10204070 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/6640/65
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    251.00€ / 5kg
    Économisez 93.00€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Na2O4S, numéro CAS-7757-82-6, sulfate disodique, sulfate disodique, gâteau de sel, sulfate de sodium, sulfate de sodium 2:1, sulfate de sodium anhydre, sulfate de sodium, anhydre, sulfate de sodium, sel disodique d’acide sulfurique, thénardite, 5 kg, CHEBI:32149, blanc, 142,04 g/mol, PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
500g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 884 °C
Couleur Blanc
pH 5 à 8
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142,04g/mol