Learn More
Sulfate de sodium, anhydre p., Chem Lab
Code produit 13288243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Sulfate de sodium, anhydre p., 2,5 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
13288243 Sulfate de sodium, anhydre p., 2,5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13288243 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL00.1412.2500
 Article restreint
En stock
Spécification
Point de fusion 888 °C
CAS 7757-82-6
Couleur Incolore
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage > 99%
Formule moléculaire Na2O4S
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate disodique
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Qualité Pures
Perte à la dessiccation < 0.2%
Conditionnement Polyéthylène
Densité 2,7 g/cm3