Learn More
Sulfate de sodium anhydre, pour l’analyse des résidus, Distol™, Fisher Chemical
Code produit 10397791 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10397791 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10397791 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/6660/60
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.40€
    67.00€ / 1kg
    Économisez 25.40€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Spécification
Point de fusion 884 °C
CAS 7757-82-6
Couleur Blanc
pH 5 à 8
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire Na2O4S
Numéro MDL MFCD00003504
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC sulfate disodique
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Poids de la formule 142,04g/mol