Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, 97%, Reagent grade, Honeywell™
Code produit 15612690 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15612690 500 g Flacon poly 500g
15602690 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15612690 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 246980500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 97 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire H20Na2O14S
Poids moléculaire (g/mol) 322.186
Numéro MDL MFCD00149189
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nom IUPAC disodium;sulfate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfate Decahydrate
Point de fusion 32.4°C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2SO4 · 10H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 322.2g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Réactif
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystals or granules
Densité 1.46g/mL at 25°C