Learn More
Sulfate de sodium décahydraté, + de 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15264864 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15264864 5 kg Récipient en plastique 5kg
15244864 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15264864 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    162.00€
    152.00€ / 5kg
    Économisez 10.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7727-73-3 ∣ Na2O4S·10H2O ∣ 322.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire Na2O4S·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 322.2
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nom IUPAC disodique;sulfate;décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate decahydrate
Point de fusion 884.0°C
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 5 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na2SO4·10H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 322.2
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique