Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de sodium décahydraté, 99 %, pour biochimie
Code produit 12672936 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12672936 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
12645127 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12672936 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 447930025
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7727-73-3 | Na2O4S·10H2O | 322.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire Na2O4S·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 322.2
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nom IUPAC disodique;sulfate;décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate decahydrate
Point de fusion 884.0°C
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire Na2SO4·10H2O
Informations sur la solubilité Clear colorless
Poids de la formule 322.2
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Biochimie