Learn More
Sulfate de sodium décahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11457667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
25,000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
25000g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11457667 1000 g 1000g
11467667 5000 g 5000g
11477667 25,000 g 25000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11457667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15702.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.30€
    48.65€ / 1000g
    Économisez 7.65€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7727-73-3 ∣ H20Na2O14S ∣ 322.186 g/mol
Sodium sulfate decahydrate is used as a laboratory reagent to precipitate protein. It is largely used as filler in powdered home laundry detergents. It facilitates in leveling, reducing negative charges on fibers, thereby allows dye to penetrate evenly. It avoids the corrosion of stainless steel vessels used in dyeing. It is also used as a laxative and effectively replaces the drug paracetamol in the body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de sodium décahydraté est utilisé comme réactif de laboratoire pour précipiter les protéines. Il est largement utilisé comme matériau de remplissage dans les détergents pour lessive à domicile en poudre. Il facilite la mise à niveau, réduisant les charges négatives sur les fibres, ce qui permet au colorant de pénétrer uniformément. Il évite la corrosion des récipients en acier inoxydable utilisés pour la teinture. Il est également utilisé comme un laxatif et remplace efficacement le paracétamol dans l‘organisme.
Solubilité
Soluble dans l‘eau et la glycérine. Insoluble dans l‘éthanol et le méthanol.
Remarques
Stable. Incompatible avec les acides forts, l‘aluminium et le magnésium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire H20Na2O14S
Poids moléculaire (g/mol) 322.186
Numéro MDL MFCD00149189
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nom IUPAC disodique;sulfate;décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate decahydrate
Point de fusion ∼32°C
pH 5.2 to 8.0
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 1000 g
Odeur Odorless
Densité 1.46
Merck Index 14,8680
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerin. Insoluble in ethanol and methanol.
Poids de la formule 322.19 (142.04 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Ungraded