Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Code produit 15685420 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15685420 500 g Flacon poly 500g
15675420 100 g Flacon poly 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15685420 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 403008500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire H20Na2O14S
Poids moléculaire (g/mol) 322.186
Numéro MDL MFCD00149189
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nom IUPAC disodium;sulfate;decahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate decahydrate
Point de fusion 32.4°C
Couleur Colorless
pH 5 to 7
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2SO4 · 10H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 322.2g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon poly
Aspect Crystalline
Densité 1.46g/mL at 25°C