Learn More
Sulfate de sodium décahydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10128043 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10128043 1 kg Flacon en plastique 1kg
10760775 250 g Flacon en plastique 250g
10403415 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
13498328 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10128043 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.60€
    47.40€ / 1kg
    Économisez 3.20€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7727-73-3 | Na2O4S·10H2O | 322.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire Na2O4S·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 322.2
Numéro MDL MFCD00149189
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nom IUPAC disodique;sulfate;décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate decahydrate
Point de fusion 884.0°C
Couleur Blanc
pH 5.2 to 9.2 (5% soln.)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire Na2SO4·10H2O
Fieser 01,1103
Merck Index 14,868
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 322.2
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur