Learn More
Sulfate de sodium décahydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10403415 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10403415 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10760775 250 g Flacon en plastique 250g
10128043 1 kg Flacon en plastique 1kg
13498328 25 kg Tambour en fibre 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10403415 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125010025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.75€
    87.90€ / 2.5kg
    Économisez 5.85€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7727-73-3 | Na2O4S·10H2O | 322.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7727-73-3
Formule moléculaire Na2O4S·10H2O
Poids moléculaire (g/mol) 322.2
Numéro MDL MFCD00149189
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Nom IUPAC disodique;sulfate;décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate decahydrate
Point de fusion 884.0°C
Couleur Blanc
pH 5.2 to 9.2 (5% soln.)
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 2.5 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire Na2SO4·10H2O
Fieser 01,1103
Merck Index 14,868
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 322.2
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Extra pur