Learn More
Sulfate de sodium décahydraté, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium sulfate decahydrate |
| Point de fusion | 884.0°C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5.2 to 9.2 (5% soln.) |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 250 g |
| Formule linéaire | Na2SO4·10H2O |
| Fieser | 01,1103 |
| Merck Index | 14,868 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble |
| Afficher plus |