Learn More
Sodium Sulfate Decahydrate, puriss., ≥99%, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15601360 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15601360 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15601360 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 135712.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss., meets analytical specification of BP, European Pharmacopoeia, USP,≥99.0% (calc. to the dried substance)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfate Decahydrate
Point de fusion 32.4°C
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF
CAS 7727-73-3
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire H20Na2O14S
Formule linéaire Na2SO4 · 10H2O
Numéro MDL MFCD00149189
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme sodium sulfate decahydrate, glauber's salt, disodium sulfate decahydrate, sodium sulfate usp, sulfuric acid disodium salt, decahydrate, unii-0ypr65r21j, sodium sulfate na2so4 decahydrate, sodium sulphate decahydrate, sodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o, disodium sulfate decahydrate na2so4.10h2o
Clé InChI RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium;sulfate;decahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 322.186
CID PubChem 62649
ChEBI CHEBI:32586
Poids de la formule 322.2g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Conditionnement Flacon poly
Densité 1.46g/mL at 25°C