Learn More
Le sulfate de sodium, Puriss., répond aux spécifications analytiques de BP, Ph. Eur., USP anhydre, 99,0-100,5 % (calcul à la substance séchée), Solstice
BIOPHARMA
Code produit 15641340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Conditionnement:
100kg
1kg
2.50kg
25kg
50kg
6 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15641340 1 kg 1kg
15651340 2.5 kg 2.50kg
15681340 6 x 1 kg 6 pièces
15691340 6 x 2.5 kg 6 pièces
15661340 25 kg 25kg
15671340 50 kg 50kg
15631340 100 kg 100kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15641340 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 134641KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    21.48€ / 1kg
    Économisez 16.52€
    43% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, anhydre, 99,0 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfate
Note relative au nom Répond aux spécifications analytiques de Ph. Eur.Bp, USP
Forme physique Anhydre
Quantité 1 kg
Densité 2,68g/mL à 25 °C
Formule linéaire Na2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142,04g/mol
Pourcentage de pureté 99 à 100,5 % (calcul à la substance séchée)
Qualité puriss.