Learn More
Sulfate de sodium, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥99,0 %, Solstice
Code produit 15643460
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15643460 1 kg 1kg
15663460 500 g 500g
15653460 2.5 kg 2.50kg
15673460 6 x 1 kg 6 pièces
15683460 6 x 2.5 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15643460 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 314811KG
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydre, ≥ 99,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
Nom IUPAC disodium ; sulfate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forme physique Anhydre
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2SO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 142,04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité ACS/certifié pur
Densité 2,68g/mL à 25 °C
Product Identifier
  • Sodium sulfate