Learn More
Sodium Sulfide, 9-Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Code produit. 15568184 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Conditionnement:
500g
Code produit. 15568184
Marque: Avantor J.T.Baker 391001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfide
Note relative au nom 9-Hydrate
CAS 1313-84-4
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule moléculaire H18Na2O9S
Numéro MDL MFCD00149184
Clé InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Nom IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
Poids moléculaire (g/mol) 240.17
Poids de la formule 240.18
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Gravité spécifique 1L = 1.43kg