Learn More
Sulfure de sodium, 90+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium sulfide |
| Note relative au nom | 90%, balance water |
| Couleur | Beige / jaune |
| Forme physique | Poudre et gros morceaux |
| Quantité | 10 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% min. (Iodimetry) |
| Formule linéaire | Na2S |
| Merck Index | 15,881 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 186g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium sulfide
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.