Learn More
Sulfure de sodium, 90+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13408518 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13408518 250 g Flacon en verre 250g
10750971 10 g Flacon en verre 10g
10618264 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 13408518 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 310182500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2085.00€
    1954.00€ / 250g
    Économisez 131.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-82-2
Formule moléculaire Na2S
Poids moléculaire (g/mol) 78.04
Numéro MDL MFCD00003498
Clé InChI GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium sulfide, sodium sulfide na2s, disodium monosulfide, na2s, disodium sulphide, sodium sulfide van, hsdb 772, sodium sulfide, anhydrous dot, sodum sulfuret, na2-s
CID PubChem 237873
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfide
Note relative au nom 90%, balance water
Couleur Beige / jaune
Forme physique Poudre et gros morceaux
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (Iodimetry)
Formule linéaire Na2S
Merck Index 15,881
Informations sur la solubilité Solubility in water: 186g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Nom IUPAC disodium sulfanide
Poids de la formule 78.04
Pourcentage de pureté ≥90%
Qualité Pures