Learn More
Sulfure de sodium anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
In organic chemicals, dyes rayon, leather and paper, in hydrometallurgy of gold ore, sulfiding oxidized lead and copper ores, and as an analytical reagentSodium sulfide is used mainly in the pulp and paper industry in the Kraft process. It serves as an oxygen scavenger agent in water treatment. Other applications include ore flotation, oil recovery, making dyes and detergents. In the leather processing industry, it is utilized for liming operation as an unhairing agent. It is also used in the textile industry as a bleaching and desulfurizing agent and as a dechlorinating agent in chemical photography for toning black and white photographs as well as metals precipitant. It plays an important role as a sulfonation and sulfomethylation agent in the chemical industry and in the production of rubber chemicals, sulfur dyes and other chemical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Sodium sulfide, anhydrous |
| Point de fusion | 950°C |
| Forme physique | Granulaire |
| Quantité | 25 g |
| Sensibilité | Hygroscopic; Light sensitive |
| Densité | 1.856 g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. Decomposes in acid. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in etherSoluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether. |
| Nom IUPAC | Disodium ; sulfanide |
| Poids de la formule | 78.04 |
| Qualité | Ungraded |
Sikkerhed og håndtering
- Sodium sulfide anhydrous
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium sulfide
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.