Learn More
Sodium Sulfide Hydrate, Honeywell™
Code produit p-7120830 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15691440 250 g Flacon en verre 250g
15681440 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15691440 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 14738250G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
for gravimetric analysis
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27610-45-3
Formule moléculaire Na2S
Poids moléculaire (g/mol) 78.04
Numéro MDL MFCD00149183
Clé InChI GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 45051681
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfide Hydrate
Couleur Colorless
Quantité 250 g
Numéro UN UN1849
Nom IUPAC disodium;sulfanide;hydrate
Poids de la formule 78.04g/mol (anhydrous basis)
Pourcentage de pureté 59 to 65%
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Flakes