Learn More
Sulfure de sodium hydraté, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11361778 2 kg 2kg
11351778 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11361778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011664.A3
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Sodium sulfide hydrate is used as an oxygen scavenger in water treatment, bleaching agent in textile industry, desulfurising and as a dechlorinating agent and in leather industry, sulfonation and sulfomethylation agent in chemical industry. It is involved in the production of rubber chemicals and sulfur dyes. It is also used to prepare 3-nitroaniline from 1,3-dinitrobenzene and thioethers from alkyl halide. It plays an important role in other applications such as ore flotation, oil recovery, making dyes, and detergent. In addition, it is used in pulp and paper industry in the Kraft process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27610-45-3
Formule moléculaire Na2S
Poids moléculaire (g/mol) 78.04
Numéro MDL MFCD00149183
Clé InChI GRVFOGOEDUUMBP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 45051681
SMILES [Na+].[Na+].[S--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfide hydrate
Point de fusion ∼50°C (decomposition)
Couleur Jaune
Forme physique Paillettes
Quantité 2 kg
Numéro UN UN1849
Merck Index 14,8681
Informations sur la solubilité Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in etherSoluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether.
Nom IUPAC sulfure de sodium hydraté
Poids de la formule 78.04 (Anhydrous)
Qualité Technique
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 1.427 g/mL