Learn More
Hydrate de sulfure de sodium (grade technique), TRC
Code produit 30138663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138663 100 g 100g
30134094 50 g 50g
30011942 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138663 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS670985100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27610-45-3
Formule moléculaire Na2S .xH2O
Poids moléculaire (g/mol) 78.04
Synonyme Disodium Sulfide Hydrate, Monosulfide Hydrate
Nom IUPAC Sodiosulfanylsodique
SMILES [Na]S[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfide Hydrate (Technical Grade)
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/2Na.S
Poids de la formule 77.9516