Learn More
Sodium Sulfide Nonahydrate, ≥98.0% Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15628080 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
500g
Product Code. 15628080
Brand: Honeywell-Fluka S2006500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium sulfide nonahydrate
CAS 1313-84-4
Quantité 500 g
Formule moléculaire H18Na2O9S
Formule linéaire Na2S·9H2O
Numéro MDL MFCD00149184
Numéro UN UN1849
Clé InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Nom IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
Poids moléculaire (g/mol) 240.17
Poids de la formule 240.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Conditionnement Flacon poly
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sodium sulfide nonahydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301 + H311-Toxique par ingestion ou par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.