Learn More
Sulfure de sodium non ahydraté, +98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10656811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
500g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10656811
Marque: Thermo Scientific Acros 424420250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-84-4
Formule moléculaire H18Na2O9S
Poids moléculaire (g/mol) 240.17
Numéro MDL MFCD00149184
Clé InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfide nonahydrate
Point de fusion 50,0°C
Couleur Incolore ou jaune
Forme physique Morceaux de cristaux adhérants
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodimetry)
Formule linéaire Na2S·9H2O
Fieser 01,1104; 11,492
Merck Index 15, 8810
Informations sur la solubilité Solubility in water: 180g/L (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Poids de la formule 240.18
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium sulfide nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.