Learn More
Sulfure de sodium nonahydraté, qualité ACS, 98,0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398058
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11398058 250 g 250g
11308068 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036622.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
It is the precursor material for preparation of cadmium sulfide quantum dots. Also employed in the pulp and paper industry. It is likewise employed in the making of colors and dyestuffs. It is too useful in the trace quantities for the rapid synthesis of small silver nanocubes through mediating polyol reduction. It has as a significant role in breaking up the feather keratin useful for the preparation of bio-polymer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-84-4
Formule moléculaire H18Na2O9S
Poids moléculaire (g/mol) 240.17
Numéro MDL MFCD00149184
Clé InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfide nonahydrate
Point de fusion ∽50°C (decomposition)
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 98% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water; slightly soluble in alcohol. Insoluble in ether.
Poids de la formule 240.18 (78.04 Anhydrous)
Qualité ACS
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Aspect Crystalline
Densité 1.427 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium sulfide nonahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium sulfide, nonahydrate