Learn More
Sulfite de sodium, 97 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium sulfite |
| Point de fusion | >500.0°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| pH | 8.5 to 10.5 (5% soln.) |
| Forme physique | Cristaux fins ou poudre cristalline |
| Quantité | 10 kg |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Gravité spécifique | 2.63 |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (Iodimetry) |
| Densité | 2.6300g/mL |
| Afficher plus |