Learn More
Sulfite de sodium, 98+ %, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10464135 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10464135 250 g Flacon en plastique 250g
10167760 1 kg Flacon en plastique 1kg
10025643 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10464135 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 424432500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.50€
    19.65€ / 250g
    Économisez 3.85€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-83-7
Formule moléculaire Na2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 126.04
Numéro MDL MFCD00003503
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nom IUPAC disodium ; sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfite
Point de fusion >500.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline fine
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.63
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodimetry)
Informations sur la décomposition >500°C
Densité 2.6300g/mL
Formule linéaire Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15, 8811
Informations sur la solubilité Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Poids de la formule 126.04
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS