Learn More
Sulfite de sodium,98 %, pour la biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13236329 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13236329 250 g 250g
13226329 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13236329 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 447952500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.55€
    49.30€ / 250g
    Économisez 3.25€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7757-83-7 ∣ Na2O3S ∣ 126.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-83-7
Formule moléculaire Na2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 126.04
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nom IUPAC disodium ; sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfite
Point de fusion >500.0°C
Forme physique Powder, Crystals and/or Chunks
Quantité 250 g
Conditionnement Plastic Bottle
Gravité spécifique 2.63
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodimetry)
Densité 2.6300g/mL
Formule linéaire Na2SO3
Merck Index 15,8811
Informations sur la solubilité (1 M in water) Clear colorless
Poids de la formule 126.04
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Biochimie