Learn More
Sulfite de sodium, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Description
Le sulfite de sodium est utilisé dans l‘industrie de la photographie pour protéger les solutions de développement contre l‘oxydation, dans l‘industrie des pâtes et papiers, dans le traitement de l‘eau en tant qu‘agent de récupération de l‘oxygène, en tant qu‘agent de désulfuration et de déchloration dans l‘industrie du cuir et en tant qu‘agent de blanchiment dans l‘industrie textile. Il est utilisé comme conservateur pour empêcher les fruits séchés de se décolorer. Il trouve l‘application comme agent de sulfonation et de sulfométhylation dans l‘industrie chimique. Il participe à la production de thiosulfate de sodium. Il s’utilise également dans la flottation des minerais, la récupération du pétrole et la fabrication de colorants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Sodium sulfite |
| Point de fusion | >500°C (decomposition) |
| Note relative au nom | For ACS analysis |
| Forme physique | Granulaire |
| Quantité | 500 g |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Plage de pourcentage du dosage | 98.0% min |
| Densité | 2.633 g/mL |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,liquid chlorine and liquid ammonia. |
| Poids de la formule | 126.04 |
| Show More |