Learn More
Sulfite de sodium, ACS, 98,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
Conditionnement:
2kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326818 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11326818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013454.A3
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7757-83-7 | Na{2}SO{3}
Le sulfite de sodium est utilisé dans l‘industrie de la photographie pour protéger les solutions de développement contre l‘oxydation, dans l‘industrie des pâtes et papiers, dans le traitement de l‘eau en tant qu‘agent de récupération de l‘oxygène, en tant qu‘agent de désulfuration et de déchloration dans l‘industrie du cuir et en tant qu‘agent de blanchiment dans l‘industrie textile. Il est utilisé comme conservateur pour empêcher les fruits séchés de se décolorer. Il trouve l‘application comme agent de sulfonation et de sulfométhylation dans l‘industrie chimique. Il participe à la production de thiosulfate de sodium. Il s’utilise également dans la flottation des minerais, la récupération du pétrole et la fabrication de colorants.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Développeurs photographiques, générant du SO{2}, agent réducteur (colorants), blanchiment textile (antichlore)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion >500°C (decomposition)
CAS 7757-83-7
Forme physique Solide
Quantité 2 kg
Formule moléculaire Na{2}SO{3}
Pourcentage de pureté ≥98.0%