Learn More
Sulfite de sodium anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11469056 2500 g 2500g
11459056 500 g 500g
11479056 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17933.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7757-83-7 ∣ Na2O3S ∣ 126.037 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le sulfite de sodium est utilisé dans l‘industrie de la photographie pour protéger les solutions de développement contre l‘oxydation, dans l‘industrie des pâtes et papiers, dans le traitement de l‘eau en tant qu‘agent de récupération de l‘oxygène, en tant qu‘agent de désulfuration et de déchloration dans l‘industrie du cuir et en tant qu‘agent de blanchiment dans l‘industrie textile. Il est utilisé comme conservateur pour empêcher les fruits séchés de se décolorer. Il trouve l‘application comme agent de sulfonation et de sulfométhylation dans l‘industrie chimique. Il participe à la production de thiosulfate de sodium. D‘autres applications incluent les minerais de flottation, la récupération d‘huile et la fabrication de colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau et le glycérol. Insoluble dans l‘alcool, le chlore liquide et l‘ammoniac liquide.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à l‘humidité et à l‘air. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les acides, agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-83-7
Formule moléculaire Na2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 126.037
Numéro MDL MFCD00003503
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nom IUPAC disodium ; sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfite
Point de fusion >500°C (decomposition)
Note relative au nom anhydrous
Forme physique Crystalline Powder and/or Crystals
Quantité 2500 g
Densité 2.633
Merck Index 14,8682
Informations sur la solubilité Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,liquid chlorine and liquid ammonia.
Poids de la formule 126.04
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Ungraded