Learn More
Sulfite de sodium, anhydre, réactif ACS de qualité ACS, Ricca Chemical
Code produit 31750011
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31750011 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31750011 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCS0870500B1
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfite
Note relative au nom Anhydre
CAS 7757-83-7
Couleur Blanc
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Cristaux ou granulés
Quantité 500 g
Conditionnement Bouteille blanche poly à large bouche
Formule moléculaire Na2O3S
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium;sulfite
Poids moléculaire (g/mol) 126.037
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Pourcentage de pureté ≥ 98 %
Qualité ACS