Learn More
Sulfite de sodium, anhydre, réactif A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T. Baker™
Code produit 15588184 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15588184 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
15578184 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15588184 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 392205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    422.81€
    301.68€ / 2.5kg
    Économisez 121.13€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-08-2027
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identifiants chimiques
CAS 7757-83-7
Formule moléculaire Na2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 126.037
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nom IUPAC disodium ; sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfite
Note relative au nom Anhydre
Forme physique Powder
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 126.04
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.60kg