Learn More
Sulfite de sodium anhydre, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10704391 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10704391 1 kg 1kg
10070400 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10704391 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/6850/60
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Identifiants chimiques
CAS 7757-83-7
Formule moléculaire Na2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 126.037
Numéro MDL 3503
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nom IUPAC disodium ; sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion 500 °C
Couleur Blanc
pH 8,5 à 10
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 126,04g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique