Learn More
Sulfite de sodium, puriss. p.a., Solstice
Product Code. 15673440
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Unit Size:
1kg
4 pièces
500g
50kg
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15673440 1 kg 1kg
15693440 500 g 500g
15613450 5 kg 5kg
15683440 4 x 5 kg 4 pièces
15603450 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15673440 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 314541KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.32€
    62.10€ / 1kg
    Économisez 6.22€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-03-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Puriss. p.a., réac. Ph. Eur., anhydre, 98 à 100,0 % (iodométrique)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-83-7
Formule moléculaire Na2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 126.037
Numéro MDL MFCD00003503
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nom IUPAC disodium ; sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifications
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfite
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Forme physique Anhydre
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na2SO3
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 126,04g/mol
Pourcentage de pureté 98 à 100 % (iodométrique)
Qualité puriss. p.a.