Learn More
Sulfite de sodium, TRC
Code produit 30420881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420881 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30420881 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS68913550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfite
CAS 7757-83-7
Quantité 50 g
Formule moléculaire Na2O3S
Synonyme Sulfurous Acid Disodium Salt, Anhydrous Sodium Sulfite, Disodium Sulfite, E 221, S-WAT, Sulfurous Acid Sodium Salt, Sodium Sulfite Anhydrous
Formule InChI InChI=1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)[O-]
Nom IUPAC disodium ; sulfite
Poids moléculaire (g/mol) 126.04
Poids de la formule 125.9364